Få mere at vide
Densitetsstandarder (20° C), Paragon Scientific™
Tæthed:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Pakningsstørrelse:
60ml
Beskrivelse
- Dobbelt certificeret til ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i henhold til primær niveau ASTM D1480 metode
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokoller.
- Leveres i manipulationssikker emballage med 2 års holdbarhed.
- Fuldt sporbar til internationale standarder.
- Leveres med MSDS.
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 0.6597 g/mL (20°C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Mængde | 60 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DEN20-01
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P273-Undgå udledning til miljøet.
Angivne nominelle værdier