Få mere at vide
Densitetsstandarder (20° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13410509
Skift visning
Tæthed:
0,6597 g/ml (20 °C)
0,7264 g/ml (20 °C)
0,7788 g/ml (20 °C)
0,8383 g/ml (20 °C)
0,8556 g/ml (20 °C)
0,8708 g/ml (20 °C)
0,9376 g/ml (20 °C)
0,9817 g/ml (20 °C)
1,0257 g/ml (20 °C)
1,0677 g/ml (20 °C)
1,1258 g/ml (20 °C)
1,1917 g/ml (20 °C)
1,2849 g/ml (20 °C)
1,6226 g/ml (20 °C)
Pakningsstørrelse:
60ml
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tæthed unitSize
13410509 1,2849 g/ml (20 °C) 60ml
13480489 0,6597 g/ml (20 °C) 60ml
13470489 0,7264 g/ml (20 °C) 60ml
13490489 0,7788 g/ml (20 °C) 60ml
13400499 0,8383 g/ml (20 °C) 60ml
13420499 0,8556 g/ml (20 °C) 60ml
13450499 0,8708 g/ml (20 °C) 60ml
13440499 0,9376 g/ml (20 °C) 60ml
13430499 0,9817 g/ml (20 °C) 60ml
13460499 1,0257 g/ml (20 °C) 60ml
13490499 1,0677 g/ml (20 °C) 60ml
13480499 1,1258 g/ml (20 °C) 60ml
13400509 1,1917 g/ml (20 °C) 60ml
13420509 1,6226 g/ml (20 °C) 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 13410509 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. DEN2013
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede densitetsstandarder er til verifikation af instrumenter, der bruges til at måle tætheden af materialer, der er flydende ved den ønskede testtemperatur inden for området 20 °C
  • Dobbelt certificeret til ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i henhold til primær niveau ASTM D1480 metode
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokoller.
  • Leveres i manipulationssikker emballage med 2 års holdbarhed.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tæthed 1,2849 g/ml (20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
Mængde 60 mL
Angivne nominelle værdier