Få mere at vide
Densitet Standardkvalitetsområde 0,8384 g/mL ved 20 °C, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Densitetsreferencestandard, densitetsreferencemateriale
- Testet med vibrationsdensitometer og kan bruges som en kalibrerings- eller kontrolstandard til tæthedsmåling ved hjælp af vibrations- eller hydrometer (specifik vægt)-baserede teknikker.
- Reagecon holder ISO 17025 Akkreditering til test af tæthedsstandarder ved hjælp af vibrationsdensitometre (INAB Ref: 264T).
- Produktet fremstilles gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
- Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af OIML sporbare vægte.
- Reagecon holder ISO 17025 Akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C).
- Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
- Produktets massefylde er etableret og certificeret ved hjælp af højtydende kalibrerede vibrationsdensitometre.
- Høj nøjagtighed (± 0,001642 g/ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Winchester flaske af ravfarvet glas |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.8384 g/mL at 20°C (±0.001642) |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: toluene, dodecane