Få mere at vide
Densitet Standardkvalitetsområde 0,7893 g/ml ved 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12842513 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12842513 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 12842513 Leverandør Reagecon Leverandørnr. DEN20080
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet og testet iht ASTM D4052 til test af tæthed eller relativ tæthed (specifik og API alvor).
  • Densitetsreferencestandard, densitetsreferencemateriale
  • Testet med vibrationsdensitometer og kan bruges som en kalibrerings- eller kontrolstandard til tæthedsmåling ved hjælp af vibrations- eller hydrometer (specifik vægt)-baserede teknikker.
  • Reagecon holder ISO 17025 Akkreditering til test af tæthedsstandarder ved hjælp af vibrationsdensitometre (INAB Ref: 264T).
  • Produktet fremstilles gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 Akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • Produktets massefylde er etableret og certificeret ved hjælp af højtydende kalibrerede vibrationsdensitometre.
  • Høj nøjagtighed (± 0,001642 g/ml)
Tekniske data
Emballage Winchester flaske af ravfarvet glas
Fysisk form Væske
Koncentration 0.7893 g/mL at 20°C (±0.001642)
Mængde 100 ml