Få mere at vide
Densitetsstandard, ASTM D 4052; ISO 12185 (nominel værdi: 0,83294 g/ml, 15° C), Paragon Scientific™
Beskrivelse
- Certificeret referencemateriale for tæthed
- Fremstillet iht ASTM / EN eller IP-testmetoder
- Certificeret via Round Robin
- Leveres med MSDS.
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
- 12 måneders holdbarhed.
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| FN nummer | UN 1202 |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Density Standard
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: diesel
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.