Få mere at vide
Densitetsstandard, ASTM D 4052; ISO 12185 (nominel værdi: 0,7933 g/ml, 15° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010040
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16010040 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 16010040 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMDEKR
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Densitetscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter for densitet iht. ASTM D4052. Alternative testmetoder er IP 365 og ISO 12185.
  • Certificeret referencemateriale for tæthed
  • Fremstillet iht ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certificeret via Round Robin
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
FN nummer UN 1223
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Certified Reference Material Density Standard, Jet Aviation Fuel (nominal value0.8025g/mL @ 15°C)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosine sweetened
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.