Få mere at vide
Densitetsstandard, 1,0301 g/ml ved 20 °C, Reagecon™
Artikelnummer. 12812523 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12812523
Brand: Reagecon DEN20150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Analysecertifikat ASTM D1480-12
Tæthed 1.0301g/mL
Mængde 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DENSITY STANDARD 1.0301g/ml @ 20°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pentanol isomers