Få mere at vide
Densitetsstandard, 1,0005 g/ml ved 20 °C, Reagecon™
Artikelnummer. 12802523 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12802523
Brand: Reagecon DEN20140
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Analysecertifikat ASTM D1480-12
Tæthed 1.0005g/mL
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DENSITY STANDARD 1.0005g/ml @ 20°C
Signalord
  • Fare
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pentanol isomers, with the exception ofthose specified elsewhere in this Annex