Få mere at vide
Karl Hecht™ Densitetshydrometre uden termometer
Ballast type:
Stål Metal
Beskrivelse
- Med papirvægt og stålballast
- Inddeling på 0,005 g/cm³
- Referencetemperatur på+ 20 °C
- Længde 30 cm
- Hver pakket i et beskyttende plastikrør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkrementer | 0,005 g/cm³ |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Inkluderer | Papirvægt |
| Fugtighedsområde | 1.000 - 1.3000 g/cm³ |
| Ballast type | Stål Metal |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |