Få mere at vide
Hecht Karl™ Densitets hydrometer
Artikelnummer. p-8005766
Baume Range:
1.000 til 1.060 g/cm 3
1.000 til 1.100 g/cm 3
1.300 til 1.400 g/cm 3
1.400 til 1.500 g/cm 3
Længde (metrisk):
16 cm
30 cm
Artikelnummer. 10074091
Brand: Hecht Karl™ 46001008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Densitetshydrometre til måling af væskers relative densitet.
  • Områder op til 1.000 g/cm 3 er for væsker, der er lettere end vand
  • Områder fra 1.000 til 2.000 g/cm 3 er for væsker, der er tungere end vand
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Densitets hydrometer
Inkrementer 0,001 g/cm 3
Længde (metrisk) 16 cm
Ballast type Stål Metal
Baume Range 1.000 til 1.060 g/cm 3
Standardiseringstemperatur 20 °C