Få mere at vide
Hecht Karl™ Densitets hydrometer
Beskrivelse
- Områder op til 1.000 g/cm 3 er for væsker, der er lettere end vand
- Områder fra 1.000 til 2.000 g/cm 3 er for væsker, der er tungere end vand
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Densitets hydrometer |
| Inkrementer | 0,001 g/cm 3 |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Baume Range | 1.300 til 1.400 g/cm 3 |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |