Få mere at vide
Hecht Karl™ Densitets hydrometer
Baume Range:
1.000 til 1.060 g/cm 3
1.000 til 1.100 g/cm 3
1.300 til 1.400 g/cm 3
1.400 til 1.500 g/cm 3
Længde (metrisk):
16 cm
30 cm
Beskrivelse
- Områder op til 1.000 g/cm 3 er for væsker, der er lettere end vand
- Områder fra 1.000 til 2.000 g/cm 3 er for væsker, der er tungere end vand
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Densitets hydrometer |
| Inkrementer | 0,001 g/cm 3 |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Ballast type | Stål Metal |
| Baume Range | 1.400 til 1.500 g/cm 3 |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |