Få mere at vide
Brannan™ BS718 Densitetshydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8012962
Baume Range:
0,85 til 0,90 g/ml
0,90 til 0,95 g/ml
1,30 til 1,35 g/ml
1,30 til 1,40 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12801488
Brand: Brannan™ 10/335/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Densitets hydrometer
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 270 mm
Indhold og opbevaring 20 °C
Baume Range 0,85 til 0,90 g/ml