Få mere at vide
Brannan™ BS718 Densitetshydrometre
Artikelnummer. 32178833
Skift visning
Baume Range:
0,85 til 0,90 g/ml
0,90 til 0,95 g/ml
1,30 til 1,35 g/ml
1,30 til 1,40 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baume Range Pakningsstørrelse
32178833 1,30 til 1,35 g/ml -
12801488 0,85 til 0,90 g/ml Hver
31488172 0,90 til 0,95 g/ml -
12899187 1,30 til 1,35 g/ml Hver
12829207 1,30 til 1,40 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32178833 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/314/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.21 DKK
    595.88 DKK / Pakke med 5
    Spare 490.33 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Skudbelastede densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Specifica
Mængde 1 stk.
Type Densitets hydrometer
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 190 mm
Indhold og opbevaring 20 °C
Baume Range 1,30 til 1,35 g/ml
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.