Få mere at vide
Brannan™ BS718 Densitetshydrometre
Beskrivelse
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
- Skudladt
- Længde 190 mm
- Målestoksinddeling 0,002
- Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Densitets hydrometer |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | UKAS |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Indhold og opbevaring | 20 °C |
| Baume Range | 1,30 til 1,35 g/ml |