Få mere at vide
Brannan™ BS718 Densitetshydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12811488
:
Baume-interval: 0,90 til 0,95 g/ml
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12811488
Brand: Brannan™ 10/336/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Skudbelastede densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 g/ml