Få mere at vide
Brannan™ BS718 Densitetshydrometre
Artikelnummer. 12801488
Skift visning
Baume Range:
0,85 til 0,90 g/ml
0,90 til 0,95 g/ml
1,30 til 1,35 g/ml
1,30 til 1,40 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baume Range Pakningsstørrelse
12801488 0,85 til 0,90 g/ml Hver
31488172 0,90 til 0,95 g/ml -
12899187 1,30 til 1,35 g/ml Hver
32178833 1,30 til 1,35 g/ml -
12829207 1,30 til 1,40 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12801488 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/335/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 DKK
    120.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.47 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Skudbelastede densitetshydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Skudfyldte densitetshydrometre til overfladespænding 0,700 til 0,750 g/mL
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 g/ml
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Densitets hydrometer
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 270 mm
Indhold og opbevaring 20 °C
Baume Range 0,85 til 0,90 g/ml