Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Plader (10/stativ)
Plader (11/stativ)
Plader (12/stativ)
Plader (15/stativ)
Plader (18/stativ)
Plader (9/stativ)
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
En praktisk, strømlinet proces til at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage er designet til at rumme rør fra μ200 L op til μ5,0 L, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til ultralave kummefrysere og kryogene frysere med stor kapacitet.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Spécification
Spécification
| Produkttype | Rørstativ (kryogene og ultralave frysere) |
| Oversigt | Stativ til rør (kryogene og ultralave kummefrysere) |
| Farve | Sølv |
| Holder | Plader (15/stativ) |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Matrix 200 μL universalrør med skruetop, 500 μL opbevaringsrør, 500 μL opbevaringsrør med DuraSeal, 0,5 mL Nunc Cryobank rør |
| Fryserkompatibilitet (kapacitet) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (hold 7 stativer), CryoPlus 2 (holder 16 stativer), CryoPlus 3 (holder 30 stativer), CryoPlus 4 (holder 51 stativer) Thermo Scientific mekanisk kryogen kummefryser 6,8 kub. ft. (holder 18 stativer), 10,3 cu. ft. (holder 27 stativer) |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Højde (metrisk) | 57.2 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu