Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Plader (10/stativ)
Plader (11/stativ)
Plader (12/stativ)
Plader (15/stativ)
Plader (18/stativ)
Plader (9/stativ)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En praktisk, strømlinet proces til at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage er designet til at rumme rør fra μ200 L op til μ5,0 L, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til ultralave kummefrysere og kryogene frysere med stor kapacitet.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ (kryogene og ultralave frysere) |
| Oversigt | Stativ til rør (kryogene og ultralave kummefrysere) |
| Farve | Sølv |
| Holder | Plader (10/stativ) |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Matrix 0,75 ml rør, 0,75 ml rør med DuraSeal, 500 μL skruetoprør, 1,4 ml rør, 1,4 ml rør med DuraSeal, 1,4 ml rør med HRC, 1,0 ml Cryobank rør, 2,0 ml kryobank i universal 8-bank, universal 8-bank i 1-bank. |
| Fryserkompatibilitet (kapacitet) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (hold 7 stativer), CryoPlus 2 (holder 16 stativer), CryoPlus 3 (holder 30 stativer), CryoPlus 4 (holder 51 stativer) Thermo Scientific mekanisk kryogen kummefryser 6,8 kub. ft. (holder 18 stativer), 10,3 cu. ft. (holder 27 stativer) |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Højde (metrisk) | 57.4 cm |
| Vis mere |