Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
En praktisk, strømlinet proces til at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage er designet til at rumme rør fra μ200 L op til μ5,0 L, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til ultralave kummefrysere og kryogene frysere med stor kapacitet.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stativ til rør (kryogene og ultralave kummefrysere) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Plader |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 11 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Matrix 1 ml skruetoprør |
| Vis mere |