Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage
Artikelnummer. 15366395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Plader (10/stativ)
Plader (11/stativ)
Plader (12/stativ)
Plader (15/stativ)
Plader (18/stativ)
Plader (9/stativ)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15366395
Brand: Thermo Scientific™ 1950839
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En praktisk, strømlinet proces til at maksimere prøveopbevaring. Vores frysereoler og slangeløsninger er designet til at rumme rør fra 200 L μtil 5,0 μL.
En praktisk, strømlinet proces til at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsreoler til Chest ULTs og Cryo Storage er designet til at rumme rør fra μ200 L op til μ5,0 L, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til ultralave kummefrysere og kryogene frysere med stor kapacitet.
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rørstativ (kryogene og ultralave frysere)
Oversigt Stativ til rør (kryogene og ultralave kummefrysere)
Farve Sølv
Holder Plader (12/stativ)
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Matrix 0,75 ml rør, 0,75 ml rør med DuraSeal, 500 μL skruetoprør, 1,4 ml rør, 1,4 ml rør med DuraSeal, 1,4 ml rør med HRC, 1,0 ml Cryobank rør, 2,0 ml kryobank i universal 8-bank, universal 8-bank i 1-bank.
Fryserkompatibilitet (kapacitet) Thermo Scientific CryoPlus 1 (hold 7 stativer), CryoPlus 2 (holder 16 stativer), CryoPlus 3 (holder 30 stativer), CryoPlus 4 (holder 51 stativer)
Thermo Scientific -86 °C og -40 °C kummefrysere: 12,7 kub. ft. (holder 33 stativer), 17 cu. ft. (holder 810 stativer),
Bredde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (engelsk) 5,3 tommer
Højde (metrisk) 69 cm
Højde (engelsk) 27,2''
Dybde (engelsk) 3,6 tommer
Dybde (metrisk) 9.3 cm