Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tæt opbevaringsmuligheder
Beskrivelse
Fordoble din kryobank-lagerkapacitet og sænk lageromkostningerne med 50 %. De Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsmuligheder bruger standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rørseparatorer og passer 169 1mL rør i en enkelt CryoBox™ . Disse kasser i standardstørrelse er kompatible med eksisterende laboratoriefrysereoler i standardstørrelse.
- Vælg en pap- eller polykarbonatkasse i standardstørrelse
- Indsæt kassedeleren på 13x13
- Fyld æsken med 169, 1 ml Cryobank-opbevaringsrør
- Skub boksen ind i din eksisterende standardstørrelse CryoBox stativer
- Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycarbonat CryoBox med 13 x 13 skillevæg |
| Hætteglas type | Cryobank |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Cryobank |
| Mængde | 24/Cs. |
| Type | Kryoboks |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml (Rør) |
| Materiale | Polycarbonat |