Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tæt opbevaringsmuligheder
Beskrivelse
Fordoble din kryobank-lagerkapacitet og sænk lageromkostningerne med 50 %. De Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsmuligheder bruger standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rørseparatorer og passer 169 1mL rør i en enkelt CryoBox™ . Disse kasser i standardstørrelse er kompatible med eksisterende laboratoriefrysereoler i standardstørrelse.
- Vælg en pap- eller polykarbonatkasse i standardstørrelse
- Indsæt kassedeleren på 13x13
- Fyld æsken med 169, 1 ml Cryobank-opbevaringsrør
- Skub boksen ind i din eksisterende standardstørrelse CryoBox stativer
- Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1,0 ml Nunc Cryobank-rør, blanke, med hætter, sterile, løst pakket |
| Kodning | Ingen |
| Hætteglas type | Cryobank |
| Farve | Hvid, Ryd (lukning) |
| Emballage | 169 rør/pose |
| Til brug med (udstyr) | Cryobank |
| Mængde | 845/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cryobank rør |
| Kapacitet (metrisk) | 1.0 mL |
| Vis mere |