Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tæt opbevaringsmuligheder
Artikelnummer. 15183113
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Cryobank rør
Kryoboks
Kryoboks af pap
Kryoboks-deler
Udelt kryoboks
Universal Picker/Pen
Förpackningsstorlek
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 8
Pakke med 845
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15183113
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 369678
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fordoble din kryobankkapacitet og sænk lageromkostningerne med 50 %. Vores tætte opbevaringsmuligheder passer til standard kryogene opbevaringsbokse, der fungerer med de frysereoler, du ejer i øjeblikket.
Fordoble din kryobank-lagerkapacitet og sænk lageromkostningerne med 50 %. De Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsmuligheder bruger standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rørseparatorer og passer 169 1mL rør i en enkelt CryoBox™ . Disse kasser i standardstørrelse er kompatible med eksisterende laboratoriefrysereoler i standardstørrelse.
  • Choose a standard-sized cardboard or polycarbonate box
  • Insert the 13x13 box divider
  • Load the box with 169, 1mL Cryobank storage tubes
  • Slide the box into your existing standard-sized CryoBox racks
  • Suitable for mechanical freezer or vapor phase liquid nitrogen storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Cryobank Universal Picker/Pen
Kapacitet (metrisk) 1 mL (Tube)
Materiale Plastic
Type Universal Picker/Pen
Hætteglas type Cryobank, Bank-It
Farve Black
nr. pr. pakke 24
nr. pr. sag 24
Til brug med (udstyr) Cryobank and Bank-It Systems
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.