Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tæt opbevaringsmuligheder
Artikelnummer. 10233091
Skift visning
Type:
Cryobank rør
Kryoboks
Kryoboks-deler
Pap-kryoæske
Udelt kryoboks
Universal Picker/Pen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 8
Pakke med 845
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10233091 Udelt kryoboks Pakke med 4
11787064 Pap-kryoæske Pakke med 8
15183113 Universal Picker/Pen Pakke med 24
10564985 Kryoboks-deler Pakke med 24
15323584 Kryoboks Pakke med 24
15201866 Cryobank rør Pakke med 845
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10233091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50500001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 DKK
    478.74 DKK / Pakke med 4
    Spare 28.26 DKK
    5% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Fordoble din kryobankkapacitet og sænk lageromkostningerne med 50 %. Vores tætte opbevaringsmuligheder passer til standard kryogene opbevaringsbokse, der fungerer med de frysereoler, du ejer i øjeblikket.
Fordoble din kryobank-lagerkapacitet og sænk lageromkostningerne med 50 %. De Thermo Scientific™ Tætte opbevaringsmuligheder bruger standard CryoBoxes™ med 13 x 13 rørseparatorer og passer 169 1mL rør i en enkelt CryoBox™ . Disse kasser i standardstørrelse er kompatible med eksisterende laboratoriefrysereoler i standardstørrelse.
  • Vælg en pap- eller polykarbonatkasse i standardstørrelse
  • Indsæt kassedeleren på 13x13
  • Fyld æsken med 169, 1 ml Cryobank-opbevaringsrør
  • Skub boksen ind i din eksisterende standardstørrelse CryoBox stativer
  • Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Polycarbonate CryoBox, Undivided
Kodning 2D stregkode
Hætteglas type Cryobank
Farve Hvid
Mængde 24/Cs.
Type Udelt kryoboks
Kapacitet (metrisk) 1 mL (Tube)
Materiale Polycarbonat