Få mere at vide
Denhardt' Reagent (50X Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10081353
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10081353 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 10081353 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP5155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Absorbans 0.60 to 0.80 AU at 278nm
Kemisk navn eller materiale Denhardt's Reagent
Farve Colorless
Navn note 50X Solution
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Kogepunkt 100°C
Smeltepunkt 0°C
Grad Molecular Biology
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) <1% each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin; and Water. Each 5mL of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
Emballage Amber Glass
Specifik vægtfylde Report (at 25°C)
pH 5 to 7
Mængde 5 ml
Fysisk form Liquid