missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Denbufylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Denbufylline |
| CAS | 57076-71-8 |
| Molekylær formel | C16 H24 N4 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N4O3/c1-4-6-8-19-14-13(18(11-17-14)10-12(3)21)15(22)20(16(19)23)9-7-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCN1C(=O)N(CCCC)c2ncn(CC(=O)C)c2C1=O |
| IUPAC navn | 1,3-dibutyl-7-(2-oxopropyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.39 |
| Formel vægt | 320.1848 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?