Få mere at vide
Thermo Scientific™ Denaturerende lysisbuffer
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Mængde | 250mL |
| Format | Væske |
| Produkttype | Cellelysereagens |
| pH | 7.4 |
| Indhold og opbevaring | Omgivende temperaturer |