Få mere at vide
Denatonium Benzoat, TRC
Artikelnummer. 30009700
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009700 1 g
30008934 25 g
30004946 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2316601G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3734-33-6
Molekylær formel C21 H29 N2 O . C7 H5 O2
Molekylvægt (g/mol) 446.58
Synonym Denatonium Benzoate, Ammonium, benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]-, benzoate (8CI), Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate (9CI), Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium benzoate (7CI), Anispray, Aversion, Bitrex, Bitterant Bitrex PG, Denatonium benzoate, ECX 95BY, Gori, Lignocaine benzyl benzoate, N-[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl(phenylmethyl)ammonium benzoate, NSC 157658, THS 839, Win 16568
IUPAC navn benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethylazanium; benzoat
SMIL CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2.[O-]C(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bitrex (TM)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Formel vægt 446.2569
Procent renhed >95%