Få mere at vide
Denatonium benzoate
Artikelnummer. 15413719
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15413719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61048.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den bitreste forbindelse kendt
Den bitreste forbindelse kendt Denatoniumbenzoat bruges som alkoholdenatureringsmiddel og smagsstof i lægemidler. Det bruges også i frostvæske, forebyggelse af neglebidning, test af respiratormasker, dyreafskrækningsmidler, flydende sæber og shampoo. Desuden bruges det i luftplejeprodukter. Det virker som H1 antihistamin. Udover dette bruges det som desinfektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den bitreste forbindelse kendt Denatoniumbenzoat bruges som alkoholdenatureringsmiddel og smagsstof i lægemidler. Det bruges også i frostvæske, forebyggelse af neglebidning, test af respiratormasker, dyreafskrækningsmidler, flydende sæber og shampoo. Desuden bruges det i luftplejeprodukter. Det virker som H1 antihistamin. Udover dette bruges det som desinfektionsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i isopropylalkohol, methanol. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3734-33-6
Molekylær formel C28H34N2O3
Synonym unii-m5ba6gaf1o
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Denatoniumbenzoat
Mængde 25 g
Opløselighed Opløseligt i isopropylalkohol, methanol. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i ether.
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Formel vægt 446.59
Fysisk form Fast stof
Farve Hvid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Denatonium benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Denatonium benzoate