Få mere at vide
Denatonium benzoate
Artikelnummer. 15403719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403719 5 g 5g
15493709 1 g 1g
15413719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61048.06
Request Bulk or Custom Format
Den bitreste forbindelse kendt
Den bitreste forbindelse kendt Denatoniumbenzoat bruges som alkoholdenatureringsmiddel og smagsstof i lægemidler. Det bruges også i frostvæske, forebyggelse af neglebidning, test af respiratormasker, dyreafskrækningsmidler, flydende sæber og shampoo. Desuden bruges det i luftplejeprodukter. Det virker som H1 antihistamin. Udover dette bruges det som desinfektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den bitreste forbindelse kendt Denatoniumbenzoat bruges som alkoholdenatureringsmiddel og smagsstof i lægemidler. Det bruges også i frostvæske, forebyggelse af neglebidning, test af respiratormasker, dyreafskrækningsmidler, flydende sæber og shampoo. Desuden bruges det i luftplejeprodukter. Det virker som H1 antihistamin. Udover dette bruges det som desinfektionsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i isopropylalkohol, methanol. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3734-33-6
Molekylær formel C28H34N2O3
Synonym unii-m5ba6gaf1o
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Denatoniumbenzoat
Mængde 5 g
Opløselighed Opløseligt i isopropylalkohol, methanol. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i ether.
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Formel vægt 446.59
Fysisk form Fast stof