Få mere at vide
Denatonium benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16408646 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16408646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1146
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Denatonium benzoate
CAS 3734-33-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H34N2O3
Mængde 100 mg
Synonym THS-839
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC[N+](CC)(CC(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C([O-])C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 446.58
Formel vægt 446.58
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Powder