Få mere at vide
Emma Safety Footwear Dempo sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7159369
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15928791
Brand: Emma Safety Footwear MM58384837
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstrem sikkerhed i ekstreme temperaturer. Let på/af slip-on letvægts læderstøvle med en dobbelt tæthed gummi-PU-sål. Ydersålen i nitrilgummi afviser ætsende kemikalier og stoffer, selv flydende, smeltede metaller. Varmebestandig op til 300 °C.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Farve Sort
Design Dempo
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølvforet tunge
Materiale Læder
Størrelse 37
Tå materiale Stål