Få mere at vide
Emma Safety Footwear Dempo sikkerhedssko
Artikelnummer. 15998791
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15998791 44 1 par
15928791 37 1 par
15938791 38 1 par
15948791 39 1 par
15958791 40 1 par
15968791 41 1 par
15978791 42 1 par
15988791 43 1 par
15908801 45 1 par
15918801 46 1 par
15928801 47 1 par
15938801 48 1 par
15948801 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15998791 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM58384844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.46 DKK
    887.25 DKK / 1 par
    Spare 611.21 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Ekstrem sikkerhed i ekstreme temperaturer. Let på/af slip-on letvægts læderstøvle med en dobbelt tæthed gummi-PU-sål. Ydersålen i nitrilgummi afviser ætsende kemikalier og stoffer, selv flydende, smeltede metaller. Varmebestandig op til 300 °C.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Farve Sort
Design Dempo
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølvforet tunge
Materiale Læder
Størrelse 44
Tå materiale Stål