Få mere at vide
Emma Safety Footwear Dempo sikkerhedssko
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Fuldnarvet læder konstruktion
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Farve | Sort |
| Design | Dempo |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølvforet tunge |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 49 |
| Tå materiale | Stål |