missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Demoxepam, TRC

Artikelnummer. 30366873
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366873 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231395100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Demoxepam
CAS 963-39-3
Molekylær formel C15 H11 Cl N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Oxazepam Imp. E (EP), Demoxepam, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)
SMIL [O-][N+]1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
IUPAC navn 7-chloro-4-oxido-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-one
Molekylvægt (g/mol) 286.71
Formel vægt 286.0509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.