Få mere at vide
Fisherbrand™ Bærbar demineralizer
Artikelnummer. 11924169 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen:
286 l
420 l
570 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
11924169 420 l Hver
11934169 570 l Hver
11914169 286 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924169
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med tilslutninger, 4 m rør, stopventil, skruer og bolte, lynkobling, flowventil og trykreduktion. Fisherbrand™ Portable Demineralizer leveres samlet og fungerer uden strøm.
  • Ledningsevne: 0,3 til 2 μS/cm.
  • Kapacitet til 25 °F: DEM ’O 3 : 286 liter– DEM ’O 4 : 420 liter– DEM ’O 5 : 570 liter
  • Maksimalt tryk: 4 bar ved omgivelsestemperatur
  • Flowhastighed: indtil 150 liter/time
  • Maksimal brugstemperatur: 25 °C
  • Mætning: produktionsstationen for demineraliseret vand er mættet, når den blå søjle bliver helt okker.
  • Vægmaleri eller bærbar
  • Konservering: 2 år, i original emballage, ved omgivelsestemperatur.
Tekniske data
Farveindikator Blå patron bliver okkerbrun
Volumen 420 l
Flowhastighed 150 L/hr.
Filterstørrelse 23 x 60 cm
Filtertype Demineralisator
Til brug med (applikation) Vandrensning
Inkluderer 4 patroner og 2 x 2 stive slanger
Model- DEM'O4
Tryk 4 bar
Mængde 1 sæt
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 25 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C til 25 °C
Type Patron