Få mere at vide
Demeton-S, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demeton-S |
| CAS | 126-75-0 |
| Molekylær formel | C8 H19 O3 P S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Demeton thiolo, Demeton-S, Demetonthiol, Ethylthionodemeton, Isosystox, O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, Systox-thiol, Thioldemeton |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)SCCSCC |
| IUPAC navn | 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.34 |
| Formel vægt | 258.0513 |