Få mere at vide
Demeton-S Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30137887
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137887 25 mg
18060550 10 mg
18034040 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23139025MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2496-92-6
Molekylær formel C8 H19 O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 274.34
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
IUPAC navn 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfinylethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-S Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Formel vægt 274.0462
Procent renhed >95%