Få mere at vide
Demeton-S Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30137072
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137072 100 mg
18011940 5 mg
18072850 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231385100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2496-91-5
Molekylær formel C8 H19 O5 P S2
Molekylvægt (g/mol) 290.34
Synonym Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton sulfone, Demeton thiol sulfone, Demeton-S sulfone, Isosystox sulfone, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfonyl)ethyl] phosphorothioate
IUPAC navn 1-diethoxyfosforylsulfanyl-2-ethylsulfonylethan.
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disulfoton-oxon-sulfon
Analyt- eller komponentnavne Disulfoton-oxon-sulfon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H19O5PS2/c1-4-12-14(9,13-5-2)15-7-8-16(10,11)6-3/h4-8H2,1-3H3
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 100 mg
Formel vægt 290.0412