Få mere at vide
Demeton-S-methyl, TRC
Artikelnummer. 18071450
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071450 500 mg
17909769 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231370500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 919-86-8
Molekylær formel C6 H15 O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 230.29
Synonym Phosphorothioic acid, S-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-S-methyl, Metaisoseptox, Metaisosystox, Metasystox 55, Metasystox I, Metasystox J, Methyl demeton thioester, Methyl isosystox, Methylthionodemeton, O,O-Dimethyl S-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate, Thiometon oxon
IUPAC navn 1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethane
SMIL CCSCCSP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-S-methyl
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-11-5-6-12-10(7,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vægt 230.02
Procent renhed >95%