Få mere at vide
Demeton-S-methylsulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30040451
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30040451 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2313802.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-S-methyl sulfoxide
CAS 301-12-2
Molekylær formel C6 H15 O4 P S2
Mængde 2.5 mg
Synonym Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), BAY 21097, Demeton-S methyl sulfoxide, MSR, MSR (pesticide), MSR Spray Concentrate, Metaisosystox sulfoxide, Metasystox R, Methyl oxydemeton S, NSC 370785, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] thiophosphate, Oxydemeton M, Oxydemeton-methyl, R 2170, S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
InChI formel InChI=1S/C6H15O4PS2/c1-4-13(8)6-5-12-11(7,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCS(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC navn 1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfinylethan
Molekylvægt (g/mol) 246.28
Formel vægt 246.0149