Få mere at vide
Demeton-S-methyl-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demeton-S-methyl sulfone |
| CAS | 17040-19-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Demeton-S-methyl sulfone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6 H15 O5 P S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(8,9)6-5-13-12(7,10-2)11-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfonylethane |
| Vis mere |