Få mere at vide
Demeton-S-methyl-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326717
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30326717 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30326717 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV12144000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-S-methyl sulfone
CAS 17040-19-6
Analyt- eller komponentnavne Demeton-S-methyl sulfone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H15 O5 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(8,9)6-5-13-12(7,10-2)11-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC navn 1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfonylethane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 262.28
Mængde 5 ml
Formel vægt 262.0099 g/mol