Få mere at vide
Demeton-S 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324161
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324161 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324161 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12142000DI1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-S
CAS 126-75-0
Analyt- eller komponentnavne Demeton-S
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H19 O3 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
IUPAC navn 1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethane
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 258.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 258.0513 g/mol