Få mere at vide
Demeton-O, TRC
Artikelnummer. 18082550
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082550 25 mg
30040415 100 mg
18001060 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23149825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-03-3
Molekylær formel C8 H19 O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 258.34
Synonym S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Demetone-O
IUPAC navn diethoxy-(2-ethylsulfanylethoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)OCCSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-O
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formel vægt 258.0513
Procent renhed >95%