Få mere at vide
Demeton (O&S), TRC
Artikelnummer. 30134823
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134823 1 g
30007612 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2314951G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8065-48-3
Molekylær formel 2 C8 H19 O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 516.68
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] ester, mixt. contg. (9CI), Bayer 8169, Demeton, E 1059, Ethyl systox, Mercaptofos, Mercaptophos, Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] ester mixture with O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorothioate, Septox, Systox
IUPAC navn diethoxy-(2-ethylsulfanylethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane;1-diethoxyphosphorylsulfanyl-2-ethylsulfanylethane
SMIL CCOP(=S)(OCC)OCCSCC.CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton (O+S)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3;1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h2*4-8H2,1-3H3
Formel vægt 516.1026