Få mere at vide
Demeton-O-methyl, TRC
Artikelnummer. 30137381
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137381 500 mg
30135839 250 mg
30007240 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD231363500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-27-6
Molekylær formel C6 H15 O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 230.2853
Synonym Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-O-methyl, Methyl-O-demeton, O,O-Dimethyl O-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate
IUPAC navn 2-ethylsulfanylethoxy-dimethoxy-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL CCSCCOP(=S)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demeton-O-methyl
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-12-6-5-9-10(11,7-2)8-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vægt 230.02
Procent renhed >95%