Få mere at vide
Demeton-O-methyl Sulfon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demeton-O-methyl Sulfone |
| CAS | 25476-48-6 |
| Molekylær formel | C6 H15 O5 P S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | O-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl] O,O-Dimethyl Phosphorothioate, Disulfoton Oxygen Analog Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(7,8)6-5-11-12(13,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCS(=O)(=O)CCOP(=S)(OC)OC |
| IUPAC navn | 2-ethylsulfonylethoxy-dimethoxy-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.284 |
| Formel vægt | 262.01 |