Få mere at vide
Demethylzeylasteral, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demethylzeylasteral |
| CAS | 107316-88-1 |
| Molekylær formel | C29H36O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (20α)-2,3-Dihydroxy-6,23-dioxo-D:A-friedo-24-noroleana-1,3,5(10),7-tetraen-29-oic Acid, (9β,13α,14β,20α)-2,3-Dihydroxy-9,13-dimethyl-6,23-dioxo-24,25,26-trinoroleana-1,3,5(10),7-tetraen-29-oic Acid, TZ 93 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36O6/c1-25-6-7-26(2,24(34)35)14-21(25)29(5)11-9-27(3)17-12-19(32)23(33)16(15-30)22(17)18(31)13-20(27)28(29,4)10-8-25/h12-13,15,21,32-33H,6-11,14H2,1-5H3,(H,34,35)/t21-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@](C)(C[C@H]1[C@]3(C)CC[C@]4(C)C(=CC(=O)c5c(C=O)c(O)c(O)cc45)[C@@]3(C)CC2)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.59 |