Få mere at vide
Demethylpiperazinyl Sildenafil Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-10(27(23,24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,22)(H,23,24,25) |
| Formel vægt | 392.1154 |
| Procent renhed | >95% |